Epoxy-Einbettmedium-Kit
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
45359-1EA-F
45359-1EA-FEA 215 EUR
45359-1EA-F
Epoxy-Einbettmedium-Kit
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Das Epoxy Embedding Medium Kit ist ein sehr weit verbreitetes Einbettungsmedium für die Elektronenmikroskopie. Die ursprünglich von Luft (1961) veröffentlichte Einbettungsformulierung eignet sich hervorragend für pflanzliches und tierisches Gewebe. Aufgrund der geringen Viskosität des Harzes dringt es schneller in die Gewebeprobe ein als Araldite und andere Polymere. Es härtet bei niedrigen Temperaturen leicht und gleichmäßig aus, wenn Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (DDSA), Methylnadicanhydrid (MNA) und der Beschleuniger 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol (DMP-30) zugegeben werden. Während der Aushärtung kann es zu einer leichten Schrumpfung kommen. Dieses Kit ist zum Einbetten einer Vielzahl von Geweben geeignet, da mit diesem Harz durch die Verwendung von zwei verschiedenen Anhydridhärtungsmitteln (DDSA und MNA) ein breites Härtespektrum für einen bestimmten Gewebetyp erreicht werden kann.
  • Hervorragendes Medium zum Einbetten einer Vielzahl von Geweben, darunter sowohl pflanzliche als auch tierische
  • Erleichtert schnelles Einbetten (weniger als 3 Stunden)
  • Niedrige Viskosität erleichtert schnelles Eindringen in das Gewebe
  • Die gewünschte Härte lässt sich leicht erreichen, um einem bestimmten Gewebetyp gerecht zu werden
Das Epoxy-Einbettmedium-Kit wurde in den folgenden Anwendungen verwendet:
zur Untersuchung der Rolle von NDRG2, einem wesentlichen Regulator der Epithelbarriere des Dickdarms, bei der Aufrechterhaltung der Darmhomöostase und der mit Kolitis verbundenen Tumorentwicklung
zur Untersuchung der Interaktion von Nanofasern aus Polymergerüsten mit wachsenden Zellen
zur Untersuchung der morphologischen Charakterisierung der postembryonalen Entwicklung der Blut-Milz-Schranke bei Enten
zur Untersuchung der Rolle von NOD1/NOD2-Rezeptoren in Fusobacterium nucleatum-vermittelten extrazellulären Neutrophilenfallen