4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB), Supelco®
Lieferant: Merck
45420-250MG-R
45420-250MG-REA 61.9 EUR
45420-250MG-R
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB), Supelco®
4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure (2,4-DB)
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
MDL: MFCD00002819
CAS-Nummer: 94-82-6
EINECS: 202-366-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f4e941c9ec89c253bd6786f3ee077d23007ddda&vid=19f178c431feaab49f3c58a29ab119ef79e307dc&prid=web&clid=SAPDAM