Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat), Supelco®
Lieferant: Merck
MQ100
45432-250MG
45432-250MGEA
61.9
EUR
45432-250MG
Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat), Supelco®
Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₃Cl₂O₃PS Molecular Weight: 315.16 g/mol |
CAS-Nummer:
97-17-6 EINECS: 202-564-5 |