Diphenylamin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45456-250MG
45456-250MGEA 27.7 EUR
45456-250MG
Diphenylamin, Supelco®
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0977543f74dc547c2762b27ae65ecb5903e87394&vid=c81475ff1bf619037e4b83948e285cba701e6b26&prid=web&clid=SAPDAM