2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one ≥96%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
454656-500MG
454656-500MGEA
268
EUR
454656-500MG
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one ≥96%, Sigma-Aldrich®
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one
2,6-Diphenyl-4H-thiopyran-4-one,96%
Formel:
C₁₇H₁₂OS Molecular Weight: 264,34 g/mol Schmelzpunkt: 126…130 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799527 CAS-Nummer: 1029-96-5 |