Zinkoxid, HiFUEL® A310 zum Entfernen von Schwefel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zink(II)oxid
45469.36
45469.36EA 111 EUR
45469.36
Zinkoxid, HiFUEL® A310 zum Entfernen von Schwefel
Zinkoxid
Physical Form: Spheres, 2-5mm dia MDL No.: MFCD00011300
Formel: ZnO
Molecular Weight: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32