Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Würfel, Länge 6 mm (0.24 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45484.KF
45484.KFEA 1021 EUR
45484.KF
Ruthenium ≥99,9% (Metall-Basis), Würfel, Länge 6 mm (0.24 in)
Ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: ≈2-3g/cube Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1