Nickelsulfid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickel subsulphide, Nickel disulphane
45498.06
45498.06EA
211
EUR
45498.06
Nickelsulfid ≥99% (Metall-Basis)
Nickelsulfid
Purity: 99%
CAS No.: 12035-51-7
Molecular Formula: NiS1.4
Physical Form: Powder
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016266
Formel:
Ni₃S₂ Molecular Weight: 240,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00217044 CAS-Nummer: 12035-72-2 UN: 3077 ADR: 9,III |