Muffelöfen, Thermolyne™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
F30420C-33 F30420C-33 F30420C-33-80 F30430CM-33 F48020-33 F6020C-33
BARNF30420C-33EA 0 EUR
BARNF30420C-33 455-0339 455-0343 455-0347 455-0341 455-0342
Muffelöfen, Thermolyne™
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Thermolyne™ Muffelöfen bieten Heizlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, von Routineaufgaben im Labor bis hin zu industriellen Anwendungen. Die Geräte bieten ein schnelles Aufheizen und eine Temperaturregulierung bis 1200 °C. Die Öfen sind ideal für chemische Analysen, Materialprüfung, Bestimmung flüchtiger Bestandteile in Abwasseraufbereitungsanlagen, Industriebetriebe, Pharma- und Kosmetikunternehmen, Umweltlabors, landwirtschaftliche Labors und Papierherstellung.
  • Schnelle Aufheizzeiten und herausragende Energieeffizienz
  • Auswahl an Kapazitäten