Hochtemperaturöfen mit Hubtür und SiC-Stabbeheizung bis 1600 °C, Modelle LHTCT
Lieferant: NABERTHERM
LC014H6ON1 LC014H6ON1G LC014H6ON1GT LC014H6ON1T LC034H6ON5 LC034H6ON5G LC034H6ON5GT LC034H6ON5T LC084H6ON8 LC084H6ON8G LC084H6ON8GT LC084H6ON8T
455-1854EA 6550 EUR
455-1854 455-1855 455-1856 455-1857 455-1862 455-1863 455-1864 455-1865 455-1882 455-1883 455-1884 455-1885
Hochtemperaturöfen mit Hubtür und SiC-Stabbeheizung bis 1600 °C, Modelle LHTCT
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu guten Allroundern im Laboreinsatz. Je nach Ofenmodell und Einsatzbedingungen können Aufheizzeiten von 40 Minuten auf 1400 °C erreicht werden.
  • SiC-Stabbeheizung
  • Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen mit zusätzlicher Gebläsekühlung für eine geringe Außenwandtemperatur
  • Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
  • Einfacher Austausch
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable