Antimon-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
455022GEA 80.4 EUR
455022G 455024Y 455034K
Antimon-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Antimon-Standards
Sb gelöst in HNO₃ 2% mit Spuren von Weinsäure.
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.