Arsen-Standardlösung, 10.000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455054XEA
349
EUR
455054X
455052M
Arsen-Standardlösung, 10.000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Arsen-Standards
As gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.