Barium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455072QEA
180
EUR
455072Q
Barium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
Ba(NO₃)₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.