Beryllium-Standardlösung, 10.000 mg/l Be in verd. Salpetersäure, ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
BeO.(Be(OAc)₂)₃) gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.