Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455102FEA
91.8
EUR
455102F
455104H
Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in verd. Salpetersäure (aus Bi) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Bi gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.