Bor-Standardlösung, 10.000 mg/l B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
H₃BO₃ gelöst in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.