Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45514.FF 45514.FI 45514.GH
45514.FFEA 86.4 EUR
45514.FF 45514.FI 45514.GH
Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.51g/25x25mm; Af approx. 45°C Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091734