Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455142NEA
140
EUR
455142N
455144P
Cadmium-Standardlösung, 1.000 mg/l Cd in verd. Salpetersäure (aus Cd) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Cd gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.