Calcium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus CaCO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455172TEA
197
EUR
455172T
455174V
Calcium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ca in verd. Salpetersäure (aus CaCO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
CaCO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.