Chrom-Standardlösung, Standard für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
455242QEA 151 EUR
455242Q 455254U 455252S 455244S 85762.180 85762.270
Chrom-Standardlösung, Standard für die ICP, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.