Erbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455334TEA 1080 EUR
455334T
Erbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Erbium-Standards
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Standards: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.