Eriochromblauschwarz B Indikator für die Komplexometrie (C.I. 14640), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
45540-25G
45540-25GEA 62.18 EUR
45540-25G
Eriochromblauschwarz B Indikator für die Komplexometrie (C.I. 14640), Fluka™
Eriochromblauschwarz B
Formel: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Molecular Weight: 416,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003934
CAS-Nummer: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Absorption maximum 523 - 533 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100
Suitability for Complexometry complying