Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455402XEA
226
EUR
455402X
455404Q
Germanium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ge in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Germanium-Standards
(NH₄)₂GeF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.