Germanium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ge in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455412QEA 434 EUR
455412Q
Germanium-Standardlösung, 10.000 mg/l Ge in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂GeF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards
(NH₄)₂GeF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.