Indium-Standardlösung, 10.000 mg/l In in verd. Salpetersäure (aus In) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455492JEA
446
EUR
455492J
Indium-Standardlösung, 10.000 mg/l In in verd. Salpetersäure (aus In) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
Gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.