Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure (aus IrCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455502REA
362
EUR
455502R
455504T
Iridium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ir in 10%iger Salzsäure (aus IrCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Iridium-Standards
IrCl₃.3H₂O gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.