Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455522VEA
145
EUR
455522V
455524A
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards
Fe gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.