Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455562GEA
141
EUR
455562G
455564Y
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure (aus Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
Pb(NO₃)₂ gelöst in HNO₃ 2%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.