Calciumthioglycolat Trihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Calciumbis(mercaptoacetat) Trihydrat
45557.18
45557.18EA 131 EUR
45557.18
Calciumthioglycolat Trihydrat ≥98%
Calciumthioglycolat Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 65208-41-5 Molecular Formula: C4H6CaO4S2.3H2O Formula Weight: 276.34 (222.29anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 280-290° dec. Beilstein Reference: 3755791 Merck Reference: 14,1711 MDL No.: MFCD00150707
Formel: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Molecular Weight: 276,35 g/mol
Schmelzpunkt: 280…290 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150707
CAS-Nummer: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
Merck Index: 14,1711