Lithium-Standardlösung, 10.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure (aus Li₂CO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455592MEA 145 EUR
455592M 455594X
Lithium-Standardlösung, 10.000 mg/l Li in verd. Salpetersäure (aus Li₂CO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Li₂CO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.