Nickel-Standardlösung, 10.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455732GEA 303 EUR
455732G 455734Y
Nickel-Standardlösung, 10.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure (aus Ni) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
Ni gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.