Niob-Standardlösung 10000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455752KEA 746 EUR
455752K
Niob-Standardlösung 10000 mg/L Nb in Wasser mit Flusssäure (max. 1%) (aus Nb₂O₅) ARISTAR®-Standards für ICP
Standards Kationischer Standards Niob-Standards
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.