Palladium-Standardlösung, 10.000 mg/l Pd in 10%iger Salzsäure (aus Pd) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455772XEA
860
EUR
455772X
Palladium-Standardlösung, 10.000 mg/l Pd in 10%iger Salzsäure (aus Pd) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Palladium-Standards
Pd gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.