Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser (aus (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455782QEA 146 EUR
455782Q 455784S
Phosphor-Standardlösung, 1.000 mg/l P in Wasser (aus (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards
NH₄H₂PO₄ gelöst in H₂O.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.