Phosphor-Standardlösung, 10.000 mg/l P in Wasser (aus (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455792SEA
290
EUR
455792S
455794U
Phosphor-Standardlösung, 10.000 mg/l P in Wasser (aus (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Phosphor-Standards
NH₄H₂PO₄ gelöst in H₂O.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.