Praseodym-Standardlösung, 10.000 mg/l Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455852NEA
994
EUR
455852N
Praseodym-Standardlösung, 10.000 mg/l Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Praseodym-Standards
Pr₆O₁₁ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.