Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/l Re in Wasser mit Salpetersäure (max. 1%) (aus Re) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455862PEA 362 EUR
455862P 455864R
Rhenium-Standardlösung, 1000 mg/l Re in Wasser mit Salpetersäure (max. 1%) (aus Re) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhenium-Standards
Re in H₂O mit Spuren von HNO₃.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.