Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Monolinuron
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45590-250MG
45590-250MGEA
60.2
EUR
45590-250MG
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff), Supelco®
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00055264 CAS-Nummer: 1746-81-2 EINECS: 217-129-5 |