Rubidium-Standardlösung, 10.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure (aus RbNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455912YEA
444
EUR
455912Y
Rubidium-Standardlösung, 10.000 mg/l Rb in verd. Salpetersäure (aus RbNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rubidium-Standards
RbNO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.