Silicium-Standardlösung, 10.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
(NH₄)₂SiF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.