Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure ARISTAR® Standard (aus Sr(NO₃)₂) für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456062SEA 155 EUR
456062S 456064U
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure ARISTAR® Standard (aus Sr(NO₃)₂) für ICP
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2 bis 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.