Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure (aus Sr(NO₃)₂) ARISTAR®-Standard für ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456072UEA
306
EUR
456072U
456074W
Strontium-Standardlösung, 10000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure (aus Sr(NO₃)₂) ARISTAR®-Standard für ICP
Standards
Kationischer Standards
Strontium-Standards
Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 2 bis 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.