Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 20%iger Salzsäure (aus Te) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456122NEA
251
EUR
456122N
456124P
Tellur-Standardlösung, 1.000 mg/l Te in 20%iger Salzsäure (aus Te) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Tellur-Standards
Te gelöst in HCl 20%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.