Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in verd. Salpetersäure (aus V₂O₅) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456322TEA
151
EUR
456322T
456324V
Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in verd. Salpetersäure (aus V₂O₅) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
V₂O₅ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.