Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45640.FF
45640.FFEA
0
EUR
45640.FF
Rhodium ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Rhodium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: ≈0.2g/25x25mm, certified pinhole free
MDL No.: MFCD00011201
Formel:
Rh Molecular Weight: 102,9 g/mol Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1960 °C Dichte: 12,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011201 CAS-Nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |