ICP-Qualitätskontrollstandard 1, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456422WEA
927
EUR
456422W
456424B
ICP-Qualitätskontrollstandard 1, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
23 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 % mit Spuren von HF.
23 Elemente 100 mg/l: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat, getestet in einem nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Labor.