Multielement-Qualitätskontrollstandard 2 in verd. Salpetersäure mit Spuren von Flusssäure ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456432BEA
277.2
EUR
456432B
456434D
Multielement-Qualitätskontrollstandard 2 in verd. Salpetersäure mit Spuren von Flusssäure ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 % mit Spuren von HF.
7 Elemente: 50 mg/l Ag; 100 mg/l Al, B, Ba, Na; 1000 mg/l K; 500 mg/l Si
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.