Multielement-Qualitätskontrollstandard 3 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456444FEA
1300
EUR
456444F
456442D
Multielement-Qualitätskontrollstandard 3 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Gelöst in verdünnter Salpetersäure 5 %.
15 Elemente 100 mg/l: Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.