Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456462HEA
0
EUR
456462H
Multielement-Kalibrierstandard 2 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Gelöst in verdünnter Salpetersäure 2 %.
3 Elemente: 250 mg/l Li; 1000 mg/l Na; 10000 mg/L K
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.