VWR® ARISTAR®, Multielement-Kalibrierstandard 3 für die ICP in verdünnter Salpetersäure
Lieferant: VWR Chemicals
456472JEA
533
EUR
456472J
VWR® ARISTAR®, Multielement-Kalibrierstandard 3 für die ICP in verdünnter Salpetersäure
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
In 2% Salpetersäurelösung.
4 Elemente: 1000 mg/L Ba, Ca, Mg, Sr
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.